Learn More
Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung
Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.
Brand:  Fisherbrand™ HS28270
213.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 15350360
  • 302.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.
  • Versiegeln von Polyethylen- oder Polypropylenbeuteln, Folien oder Flachschläuchen von 0.01 bis 0.8 mm Dicke
  • Gleitmesser entfernt überschüssiges Material 19 mm von der Dichtung
  • Das Heizelement hat eine Länge von 310 mm und ist nur beim Verschließen heiß
  • Der Timing-Knopf sorgt für sichere Abdichtung
    • Einfaches Drehen des Knopfes zur Einstellung der Dauer (1 bis 8 Sekunden)
    • Griff nach unten drücken
    • Loslassen, wenn das Licht anzeigt, dass der Zyklus abgeschlossen ist
  • Mit einem Ersatzteil-Kit (zusätzliche Ersatzteil Kits können separat bestellt werden):
    • Zwei zusätzliche Klingen
    • Zwei zusätzliche Heizelemente
    • Zwei zusätzliche PTFE-Tücher
Specifications
Specifications
Commercial Pouch Sealer
Beutel, Bögen oder flache Schläuche aus Polyethylen oder Polypropylen
Einstellbar, 1 bis 8 Sekunden
446 x 86 x 166 mm (geschlossen)
Ersatzteil-Kit (je zwei Schaufeln, Heizelemente und PTFE-Tücher, 153 cm Netzkabel
UK-Stecker
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung > Länge: 310 mm; UK-Stecker