Learn More
Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung
Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.
302.00 € - 358.00 €
Spezifikation
Typ Commercial Pouch Sealer
Abmessungen (T x B x H) 446 x 86 x 166 mm (geschlossen)
Zur Verwendung mit (Geräte) Beutel, Bögen oder flache Schläuche aus Polyethylen oder Polypropylen
Enthält Ersatzteil-Kit (je zwei Schaufeln, Heizelemente und PTFE-Tücher, 153 cm Netzkabel
Versieglungsdauer Einstellbar, 1 bis 8 Sekunden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15350360
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS28270
UK-Stecker
302.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15360360
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
HS120289
Inhalt Europäischer/israelischer Stecker
358.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen und effizienten Abdichtung von Beuteln, Bögen oder Schläuchen. Der Fisherbrand™ Heißversiegler mit Schneidvorrichtung ist mit einem sicheren Heizelement ausgestattet, das nur während des Betriebs heiß ist. Der Einstellknopf ermöglicht die Einstellung der Schweißdauer. 450 Watt-Gerät (220/230 V AC) mit Ersatzteil-Kit. Mit UK- oder EU-Stecker erhältlich.
  • Versiegeln von Polyethylen- oder Polypropylenbeuteln, Folien oder Flachschläuchen von 0,01 bis 0,8 mm Dicke
  • Gleitmesser entfernt überschüssiges Material 19 mm von der Dichtung
  • Das Heizelement hat eine Länge von 310 mm und ist nur beim Verschließen heiß
  • Der Timing-Knopf sorgt für sichere Abdichtung
    • Drehen Sie einfach den Knopf, um die Zeit einzustellen (1 bis 8 Sekunden).
    • Griff nach unten drücken
    • Loslassen, wenn das Licht anzeigt, dass der Zyklus abgeschlossen ist
  • Mit einem Ersatzteil-Kit (zusätzliche Ersatzteil Kits können separat bestellt werden):
    • Zwei zusätzliche Klingen
    • Zwei zusätzliche Heizelemente
    • Zwei zusätzliche PTFE-Tücher
Spezifikation
Spezifikation
Commercial Pouch Sealer
Beutel, Bögen oder flache Schläuche aus Polyethylen oder Polypropylen
Einstellbar, 1 bis 8 Sekunden
446 x 86 x 166 mm (geschlossen)
Ersatzteil-Kit (je zwei Schaufeln, Heizelemente und PTFE-Tücher, 153 cm Netzkabel
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung