Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen
Zusätzliche Mini-Zentrifugationssäulen mit Kieselgelmembran für die Isolierung von RNA höchster Integrität aus Zellen und Geweben mit dem NucleoSpin™ RNA-Kit.
Marke:  Macherey-Nagel™ 740955.250S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15870968
  • 826.00 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NucleoSpin™ RNA
  • rDNase enthalten für die On-Column-DNA-Aufspaltung– einfache und effiziente Beseitigung kontaminierender DNA
  • NucleoSpin Filter (Shredder)– effiziente Probenhomogenisierung und Viskositätsreduzierung
  • Bis zu 70 μg gebrauchsfertige RNA
  • Parallele Aufreinigung genomischer DNA mit dem NucleoSpin™ RNA/DNA-Pufferset
  • RNA-Isolierung aus Zellkulturen, Gewebe (Standardprotokoll):
    • RNA aus < 109 Bakterienzellen (gramnegativ, grampositiv) oder < 108 Hefezellen
    • RNA aus ≤100 μl biologischer Flüssigkeit
    • RNA-Aufreinigung aus Reaktionsgemischen
    • RNA aus in RNAlater™ gelagerten Proben
    • RNA aus Speichelproben, die mit Oragene™ RNA (Genotek) entnommen wurden
  • Typische Downstream-Prozesse: Echtzeit-RT-PCR, Northern Blot, Primer Extension, Array-Technologie, RNase-Protection-Assays
Spezifikation
Spezifikation
Blaues Band
Mini-Spin-Säule
40–120 μl
Bindungsvermögen: 200 μg
Isolierung von RNA aus Zellen und Gewebe
250 Säulen
35 min/6 Präparate
rDNase bei 4 °C; andere Komponenten bei Raumtemperatur (18 bis 25 °C)
Silika-Membran
Kultivierte oder Hefezellen; menschliches oder tierisches Gewebe, menschliches oder tierisches Gewebe
NucleoSpin RNA-Kits
Nur Säulen
< 30 mg Gewebe, 5 x 106 kultivierte Zellen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-Säulen > 250 Säulen