Beschreibung
- Zur Verwendung mit Fisherbrand™ Heißsiegelgerät mit Schneideinrichtung
- Das Kit enthält:
- 2 Klingen
- 2 Heizelemente
- 2PTFE-Tücher
Spezifikation
Heißsiegelgerät und Schneider, Modell HS28270 | |
2 Ersatzklingen, 2 Heizelemente und 2 PTFE-Tücher | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Replacement Part Kit > Replacement Part Kit for Heat Sealer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur