Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB57X57
Beschreibung
- Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
- Heißversiegelungsfolie
- Empfohlen für die Sterilisation pharmazeutischer Geräte und Komponenten
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
91,3 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Tyvek | |
0,2 mm | |
<250°F | |
8 mil |
3086 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
Ja | |
<125°C | |
145 x 145 cm (57 x 57 in.) |