Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB36X42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17728387
  • 877.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
  • Heißversiegelungsfolie
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
43,5 l
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 in.)
106,7 cm
91,4 cm
1470 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
42 in.
36 in.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot > Größe: 36 x 42 in; Fassungsvermögen: 1470 oz.