Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB1X14
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17718357
  • 417.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
  • Heißversiegelungsfolie
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
200 mL
Kordelzug
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
<250°F
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 in.)
35,6 cm
2,54 cm
7 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Dampf-
<125°C
14 in.
1 in.
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot > Größe: 1 x 14 in; Fassungsvermögen: 7 oz.