Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB36X36
Beschreibung
- Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
- Heißversiegelungsfolie
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
37,2 l | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<250°F | |
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.) | |
91,4 cm | |
91,4 cm |
1260 oz. | |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
Dampf- | |
<125°C | |
36 in. | |
36 in. |