Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas
Abgerundeter oder flacher Boden.
43.80 € - 59.60 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Flaschenhalstyp Abgeschrägte Bördelverbindung
Verpackungsart CleanPack, Polypropylen-Box
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Basisausführung Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Basisausführung Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
10080822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 09 0297
22 ml Runder Boden
50.02 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10152512
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 09 0440
22.4 ml Runder Boden Ja
44.50 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10663303
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 09 0342
9.4 ml Runder Boden Nein
43.80 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15552340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 09 3175
21.2 ml Flachboden Nein
59.60 €
100 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtig
  • Glas
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Headspace
CleanPack, Polypropylen-Box
ND20
Glas
Abgeschrägte Bördelverbindung
100
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas