Learn More
Huenersdorf™ Ballon mit Gewindestopfen, 10 Liter, natur D=52mm, mit Transportgriff
Click to view available options
Fassungsvermögen: 10 l; Durchm.: 210 mm
Beschreibung
- Enger Hals
- Mit Metalltragegurt
- Gewindestecker und breites Gewinde von 22 mm
- Weißer Schraubverschluss 65 mm ZU-232100
- 2 O-Ringe: ZU-266300 und ZU-266400N
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Außendurchmesser (metrisch) | 210 mm |
Enthält | Verschluss |
Material | HDPE |
Flaschenhalstyp | Enghals |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Produkttyp | Vorratsflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Huenersdorf™ Ballon mit Gewindestopfen, 10 Liter, natur D=52mm, mit Transportgriff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur