Learn More
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE Artikelnummer.: 10696105
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10696105
Fassungsvermögen:10 l; schmaler Hals
Click to view available options
Fassungsvermögen:10 l; schmaler Hals
Artikelnummer. 10696105
Marke: Azlon BGH036
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Zum Abfüllen von gängigen Laborflüssigkeiten/destilliertem Wasser usw. auf der Arbeitsfläche etc.; Farbe: Weiß
  • Erhöhte Graduierung und transluzente Farbe
  • Leichtgängige, auslaufsichere Absperrhähne
  • Robuster Tragegriff sorgt für einfachen Transport
  • Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Entspricht den US-FDA-Richtlinien für Lebensmittelkontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Weiß
Innendurchmesser (metrisch) Hals 49 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Dispensgeräte gewöhnlicher Lösungsmittel/destilliertes Wasser usw. mit dichten Sperrhähnen für einen problemlosen Betrieb
Höhe (metrisch) mit Verschluss 380 mm
Enthält Verschluss
Material HDPE
Flaschenhalstyp Enghals
Produkttyp Saugflasche
Form Achteckig
Name des Produkts
Azlon™ Enghals-Saugflasche aus HDPE >