Learn More
Gibco™ Flaschengewicht Artikelnummer.: 10025683
Zum Warenkorb hinzufügen
Gibco™ Flaschengewicht
Artikelnummer. 10025683
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10025683
Marke: Gibco™ A1098801
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hält Flaschen in Wasserbädern aufrecht, um das Kontaminationsrisiko zu verringern.
  • Passend für 500 ml und 1 l Gibco Flaschen
  • Blau
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 15 – 30 ° C
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml und 1 l Gibco Flasche
Produktlinie Gibco™
Menge 1 each
Form Quadratisch
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Flaschengewicht >