Learn More
Fisherbrand™ Schwimmständer aus Schaum für Probenröhrchen
GREENER_CHOICE
Für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Wannen oder Bechern. Fisherbrand™ Schwimmständer aus Schaum sind aus flexiblem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und eignen sich für verschiedenste Laboranwendungen. Die wiederverwendbaren Gestelle in bunten Farben sind mit abnehmbaren Tragegriffen versehen, um das Herausheben der Proben aus Bädern zu vereinfachen.
Marke:  Fisherbrand™ HS2165A
21.72 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11704736
  • 28.10 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nicht zur Reinigung im Autoklav vorgesehen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bunte Schaumständer, ideal für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Wannen oder Bechern
  • Der geschlossenzellige Schaum widersteht der Wasserabsorption, so dass die Ständer auch gewaschen und wiederverwendet werden können
  • Mit abnehmbaren Tragegriffen zum problemlosen Herausheben der Proben aus dem Bad
Spezifikation
Spezifikation
Nicht empfohlen
Röhrchengestell
Vier 50 ml-Röhrchen
Schaum aus Polyethylen hoher Dichte
Quadratisch
29 mm
Grün
Für schwimmende Röhrchen in Wasserbädern, Bechern oder Bechergläsern
Abnehmbare Tragegriffe
5/Packung
16.5 x 13.7 x 6.5 cm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    10
    Minuten
    34
    Sekunden
    48
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    10
    Minuten
    34
    Sekunden
    48
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schwimmständer aus Schaum für Probenröhrchen > Aufnahmevermögen: 4 x 50 ml, Farbe: grün, Form: Quadratisch