Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
4.94 € - 119.48 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Oberer Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Stiel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11929848
|
Kartell™
0014800 |
50 ml | 66 mm | 112 mm | 62 mm |
117.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10142281
|
Kartell™
0015200 |
200 ml | 100 mm | 161.5 mm | 82 mm |
11.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10546961
|
Kartell™
0015300 |
350 ml | 120 mm | 184 mm | 86 mm |
4.94 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
12533197
|
Kartell™
0015500 |
700 ml | 150 mm | 238 mm | 115 mm |
40.75 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11949848
|
Kartell™
0015600 |
1250 ml | 183 mm | 293 mm | 140 mm |
119.48 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12010572
|
Kartell™
0014500 |
3.5 ml | 27 mm | 56.3 mm | 37 mm |
24.60 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12177780
|
Kartell™
0014700 |
20 ml | 46 mm | 79 mm | 43 mm |
70.75 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11919848
|
Kartell™
0014600 |
10 ml | 37 mm | 63.4 mm | 37 mm |
49.96 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen wurden speziell für die analytische Chemie entwickelt.
- Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
- Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
- Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Für Lebensmittel geeignet |