Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bloomtestglas
Das Bloomtestglas dient der Bestimmung der Gallertfestigkeit (Bestimmung des Bloomwertes).
Marke: DWK Life Sciences 211250105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritte im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.In den Bereichen der Lebensmitteltechnologie und Pharmazeutischen Technologie wird u.a. die Gelierkraft von Gelatine (Gallertfestigkeit) beschrieben. Hierzu wird aus der Gelatine eine bestimmte Form gegossen, anhand welcher der Bloomwert bestimmt wird. Für diesen Arbeitsschritt wird ein Bloomtestglas benötigt.- Dickwandig und daher mechanisch besonders widerstandsfähig
Spezifikation
59 mm | |
Durchführung von Bloom-Tests zur Messung der Gelierkraft eines Gels oder einer Gelatine | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Bloomtestglas > 59 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur