Learn More
Kartell™ Transparenter Pulvertrichter aus Polypropylen
Artikelnummer. 10777731
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
120 mm
150 mm
180 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel:
30 mm
36 mm
43 mm
Länge (metrisch) Stiel:
27 mm
39 mm
48 mm
Kapazität (metrisch):
360 ml
730 ml
1290 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10777731
Marke: Kartell™ 0017000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Pulvertrichter aus transparentem Polypropylen sind zum Befüllen mit großen Mengen an Pulvern oder festen oder flüssigen Stoffen ohne Einschränkung der Durchflussrate, Pulverentmischung oder Brückenbildung konzipiert.
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Transparente Kartell™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind zum Einfüllen großer Mengen von Pulvern oder anderen festen oder flüssigen Stoffen ohne Durchflussbeschränkungen, Pulvertrennung oder -überbrückung vorgesehen.
  • 60° angewinkelte Seiten
  • Externe Riffelung vermeidet ein Verstopfen durch Druck
  • Mit Flüssigkeiten verwendbar
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 150 mm
Kapazität (metrisch) 730 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 36 mm
Material Polypropylen
Winkel 60°
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden
Länge (metrisch) Stiel 39 mm