Learn More
Cytiva Ham's Nährstoffmischung F10-Medium
Hergestellt gemäß der ISO 9001:2000-Richtlinien.
Marke:  Cytiva SH30025.01
Artikelnummer. 10560083
  • 24.50 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ulliUnterstützen das Wachstum von Zellkulturen mit GE Healthcare HyClone Hams Nährstoffmischung F10-Medien, die auf der Grundlage der Einhaltung der ISO 9001-Richtlinien sowie der geltenden ‚current Good Manufacturing Practices‘ (cGMP) für medizinische Geräte hergestellt werden./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP, ISO 9001:2000
Flüssig
Steril gefiltert
Glutamin
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Ham's Nutrient Mixture F10 mit L-Glutamin
0,1 μm steril gefiltert
500 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Ham's Nährstoffmischung F10-Medium > Mit L-Glutamin, Phenolrot und Natriumpyruvat; 500 ml