Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide
Fiber Optic Flexible Light Guide in a black Megolon jacketing.
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 121101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- flexibler Lichtleiter Ø 4,5 mm x 600 mm mit umweltfreundlicher PURAVIS Faseroptik.
- Hohe Flexibilität für verschiedene Beleuchtungstechniken sowie Fernbeleuchtung.
- Zur Verwendung mit der Kaltlichtquelle KL300LED
Spezifikation
Flexible Lichtführung | |
0.3 in. | |
4.5 mm | |
Zur Verwendung mit KL300LED Kaltlichtquelle | |
600 mm |
Single fiber optic lightguide | |
Aktivfaserbündel Ø = 4,5 mm, Außenmantel Ø = 6,5 mm, Lichtquellenadapter Ø = 9 mm | |
Stereomikroskopie-Beleuchtung | |
2 ft. | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
Videos
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiber Optic Flexible Light Guide > Flexible Light Guide; Type: Single Fiber Optic Lightguide; Length: 600 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur