Learn More
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter
Verwenden Sie Epredia™ HM 525 NX Klingenhalter mit HM 525 NX und anderen Epredia™ Kryostaten.
Marke:  Epredia™ 705470
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12023109
  • 1685.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Microm™ HM 550 Klingenträger für Ihre Richard-Allan Scientific™ Kryostaten.
Standard-Messerträger:
  • Zum Einsetzen von Standardmessern mit Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf der Präzisions-Schwalbenschwanzführungen mit Schnellspannsystem horizontal verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EC für Einwegklingen:
  • Zum Einsetzen von Klingen mit hohem und niedrigem Profil und zur Einstellung des Abstandswinkels
  • Kann auf Präzisions-Schwalbenschwanzführung mit Schnellspannplatte verschoben werden
  • Inkl. Stabilisatorplatte
Klingenträger EV für Einwegklingen:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen mit hohem und niedrigem Profil
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
Magnetischer Einweg-Messerträger MV:
  • Zur Verwendung mit dem Vacutome-System
  • Zum Einsetzen von Einwegklingen
  • Inkl. einer Vakuum-Stabilisierungshaube zum Dehnen und Entsorgen von Schnittabfällen
  • Mit Schlitz, der durch eine vakuumgesteuerte Klappe geöffnet und geschlossen wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryostat Klingenhalter
Epredia HM 525 NX Kryostat und älterer Microm HM 550
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ HM 525 NX Kryostat-Klingenhalter > Einweg-Schaufelträger EC