Learn More
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Reagenz B (MB)
Spezielle 3-Komponentenversion unserer beliebten BCA-Reagenzien zur Messung der Gesamtproteinkonzentration verdünnter Proteinlösungen (0,5 bis 20 Mikrogramm/ml).
Marke:  Thermo Scientific™ 23232
147.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10495944
  • 160.00 € / 240 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Micro-BCA‑ Proteinassay verwendet eine konzentrierte Form der BCA-Reagenzien zur genauen Messung verdünnter Proteinlösungen (0,5 bis 20 μg/ml).
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Das Micro BCA Protein-Assay-Kit ist eine spezielle Version des beliebten Pierce BCA-Protein-Assays und dient zur Bestimmung der Proteinkonzentration verdünnter Proben. Durch Mischung der drei Micro BCA-Reagenzien entsteht eine Arbeitslösung, deren Konzentration zur Messung des Proteins ausreicht, wenn sie mit dem gleichen Volumen an Probe versetzt wird. Mit dem Assay lassen sich Proteinlösungen mit einer Konzentration von 0,5 bis 20 μg/ml präzise messen. Der Assay ist außergewöhnlich linear mit einer extrem niedrigen Protein-zu-Protein-Variabilität.
Besondere Merkmale:
  • Empfindlich – Präzise Detektion auf bis zu 0,5 μg/ml (2 μg/ml auf Mikrotiterplatten)
  • Hochlinear – Linearer Arbeitsbereich für BSA von 0,5 bis 20 μg/ml
  • Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektrophotometer oder Plattenlesegerät (562 nm)
  • Kompatibel – Unempfindlich gegen typische Konzentrationen der meisten ionischen und nicht ionischen Detergenzien
  • Praktisch – Protokolle für Mikrotiterplatten und Küvetten liegen den Anweisungen bei
  • Stabil – Das Kit ist bei Raumtemperatur stabil; vorbereitete Arbeitsreagenzien sind bis zu 24 Stunden lang stabil
Enthält:
Drei Micro-BCA-Reagenzien (MA, MB, MC) und 10 Ampullen mit Albuminstandard (2 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Hinweis: Wenn sich das Reagenz MB beim Versand bei kaltem Wetter oder bei langfristiger Lagerung absetzt, lösen Sie Präzipitate durch vorsichtiges Erwärmen und Rühren der Lösung auf. Entsorgen Sie jedes Reagenz, das Verfärbungen oder Anzeichen einer mikrobiellen Kontamination zeigt.
BCA-Assay
Micro BCA™, Pierce™
Nicht zielspezifisch
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion
240 ml
Pierce Micro BCA-Reagenz B (MB)
Kolorimetrisch
Assay zur Proteinquantifizierung
3200 Mikrotiterplattenassays
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Micro BCA™ Reagenz B (MB) > Reagenz B (MB); 240 ml