Learn More
Hairy (Drosophila) Antibody (1/24) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-76659-0.025ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18664819
  • 196.00 € / 0.03 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hairy (Drosophila) Monoclonal specifically detects Hairy (Drosophila) in Drosophila samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hairy (Drosophila)
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot : 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Drosophila
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, ChIP Assay
1/24
Unconjugated
PBS with 0.02% sodium azide
Hairy gene product
0.025 mL
Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Stem Cells
This antibody will stain Drosophila embryos.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hairy (Drosophila) Antibody (1/24) - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.025 mL; Hairy (Drosophila) Antibody; Unconjugated