Learn More
Hairy (Drosophila) Antibody (1/24) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
214.00 € - 405.00 €
Spezifikation
Antigen Hairy (Drosophila)
Klon 1/24
Verdünnung Western Blot : 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ChIP Assay
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18664819
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-76659-0.025ml
0.025 mL
214.00 €
0.03 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18083464
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-76659
0.1 mL
405.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Hairy (Drosophila) Monoclonal specifically detects Hairy (Drosophila) in Drosophila samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
Hairy (Drosophila)
Western Blot : 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500
Monoclonal
Purified
Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Stem Cells
PBS with 0.02% sodium azide
IgG1
Protein A purified
This antibody will stain Drosophila embryos.
1/24
Western Blot, Immunohistochemistry, ChIP Assay
Unconjugated
Mouse
Drosophila
Hairy gene product
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.