Learn More
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse A, mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2270190
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Ausguss und Kunststoffsockel, Hauptringgraduierung
- Blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargeninformation
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
A | |
± 2,5 ml | |
Glas | |
5 ml |
Blau | |
DIN EN ISO 4788 | |
390 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
500 ml | |
2.5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder aus Borosilikatglas der Klasse A mit blauer Graduierung und Kunststoffsockel > Fassungsvermögen: 500 ml; Höhe: 390 mm; blaue Graduierungen; Kunststoffbuchse
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur