Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Artikelnummer. p-7227266
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17721978
Marke: Notrax 166S0023BR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
  • Die robuste, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern auf allen 4 Seiten dient als Auffangvorrichtung und kann bis zu 6 l Wasser pro Quadratmeter aufnehmen
  • Das erhöhte Waffelmuster entfaltet seine doppelte Wirkung beim Entfernen und Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit
  • Gummiverstärkte Ränder und Rückseiten sorgen für maximale Beständigkeit
  • Die befestigte Rückseite minimiert Bewegungen auf sämtlichen Oberflächen und sorgt für einen erhöhten Sitz der Matte, sodass feuchte Hartböden darunter trocknen können
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 90 x 60 cm
Farbe Braun
Länge (angloamerikanisch) 35 in.
Länge (metrisch) 90 cm
Material Polypropylen
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 60 cm