Learn More
GSK0660, MedChemExpress
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
110.70 € - 1289.25 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GSK0660 |
---|---|
CAS | 1014691-61-2 |
Farbe | Light Yellow |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
Summenformel | C19H18N2O5S2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16475846
|
Medchem Express
HY-12377 |
100 mg |
1289.25 €
100 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16467847
|
Medchem Express
HY-12377 |
5 mg |
110.70 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16445128
|
Medchem Express
HY-12377 |
10 mg |
182.25 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16411367
|
Medchem Express
HY-12377 |
50 mg |
718.20 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.Spezifikation
GSK0660 | |
Light Yellow | |
C19H18N2O5S2 | |
O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC | |
418.49 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
1014691-61-2 | |
Research | |
DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM) | |
418.49 | |
99.55% | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.