Learn More
GSK0660, MedChemExpress
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Marke: Medchem Express HY-12377
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.Spezifikation
GSK0660 | |
Light Yellow | |
C19H18N2O5S2 | |
DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM) | |
418.49 | |
99.55% | |
Solid |
1014691-61-2 | |
Research | |
10 mg | |
O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC | |
418.49 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.