Learn More
GSK0660, MedChemExpress
MedChemExpress GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Marke:  Medchem Express HY-12377
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16475846
  • 1289.25 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
GSK0660 is a potent antagonist of PPARβ and PPARδ, with IC50s of 155 nM for both isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
GSK0660
Light Yellow
C19H18N2O5S2
DMSO : ≥ 49 mg/mL (117.09 mM)
418.49
99.55%
Solid
1014691-61-2
Research
100 mg
O=C(C1=C(S(=O)(NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2OC)=O)C=CS1)OC
418.49
Research
Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.