Learn More
Karl Hecht™ Geschliffene Mikroskopobjektträger mit mattiertem Ende
Ausgewählte Mikroskopobjektträger in Glasqualität, die vorgereinigt wurden und gebrauchsfertig sind.
Marke: Karl Hecht™ 42407010
Beschreibung
- Erhältlich mit einem oder zwei mattierten Enden
- Halbweiß
- CE-Kennzeichnung
- Nicht rostend
- Geschliffene Kanten 90 °
- Standarddicke von ca. 1 mm
- Abmessungen etwa 76 x 26 mm
- 50/Packung, 5000/Karton
Spezifikation
76 mm | |
5000/Karton | |
90°, geschliffen | |
Glas | |
1 mm | |
CE | |
76 x 26 mm |
26 mm | |
50/Karton | |
Beide Enden | |
Ja | |
Durchsichtig | |
Mikroskopie, Färbung |