Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 925
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
Marke:  Fisherbrand™ 0925F00024
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11764576
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Krepppapier
  • Gewicht: 60 g/mm2
Anwendungen:
  • Für den Einsatz in der Dampf- und Gassterilisation sowie Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
75 cm
60 g/m2
Papier
75 cm
EN 868-2
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden
Sterilisationspapier
925
250/Packung
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 925 > Abmessungen: 75 x 75 cm (L x B)