Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926
Beschreibung
- Gewicht: 60 g/m2
- Krepppapier
Anwendungen:
- Für den Einsatz in der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisation
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Grün | |
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden | |
Sterilisationspapier | |
926 | |
250 Packungen |
EN 868-2 | |
100 x 100 cm | |
100 mm | |
60 g/m2 | |
Papier | |
100 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 926 > Abmessungen: L 100 x B 100 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur