Learn More
Bochem™ Edelstahltrichter
Für zahlreiche Anwendungen geeignet. Bochem™ Edelstahltrichter sind kegelförmig.
Marke:  Bochem™ 8841
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10748741
  • 27.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Griff 
  • Mit Luftkanal
  • Röhrchen mit konischer Form
  • 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
17 mm
Edelstahl
125 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Edelstahltrichter > Höhe: 125 mm