Learn More
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 925
Als Wickelmaterial für medizinische Kleidung ausgelegt.
145.00 € - 299.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN 868-2
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden
Produkttyp Sterilisationspapier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Außenbreite (metrisch) DimensionsLxW Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außenbreite (metrisch) DimensionsLxW Preis Menge & Verfügbarkeit  
11784576
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00026
100 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11754516
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00021
35 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11790565
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00023
60 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11780565
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00022
50 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11700575
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00029
65 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11764576
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00024
75 cm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11774576
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
0925F00025
900 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Krepppapier
  • Gewicht: 60 g/mm2
Anwendungen:
  • Für den Einsatz in der Dampf- und Gassterilisation sowie Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Sterilisationspapier
925
EN 868-2
Verpackung medizinischer Kleidung, chirurgischer Instrumente und anderer Artikel, die bei der Dampf-, Gas- und Gammastrahlensterilisierung verwendet werden
60 g/m2
Papier
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sterilisationspapier, Klasse 925