Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Zum Filtern feiner Partikel.
5.65 € - 169.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Aschegehalt: 0.06 % |
---|---|
Material | Zellulose |
Güte | 113 |
Dicke (metrisch) | 0,16 mm |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11754263
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 110 mm |
40.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11764263
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 125 mm |
51.03 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11774263
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm |
46.55 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11784263
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 185 mm |
51.35 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11704273
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 240 mm |
70.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11760235
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 270 mm |
86.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11780235
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 500 mm |
169.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11714273
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 320 mm |
114.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11754193
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 125 mm |
7.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11764193
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 150 mm |
16.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11774193
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 185 mm |
20.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11794193
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 240 mm |
19.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11767973
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 55 mm |
11.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11724183
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 90 mm |
7.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11734183
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 90 mm |
9.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11744183
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
10.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11774253
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11784193
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 210 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11720235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 200 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11744263
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11730235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 270 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11790225
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 320 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11760225
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 45 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11740235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11740225
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 47 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11757983
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 55 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11592013
|
Fisherbrand™
|
Bogen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11784303
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11700235
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 120 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11794303
|
Fisherbrand™
|
Flache Scheibe | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11794263
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 210 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11770235
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 400 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 %
Anwendung
- Verwendet für Flüssigkeiten, Feinstaub
- Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
- Atmosphärische Analyse
- Getränkeindustrie
- Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Aschegehalt: 0.06 % | |
Zellulose | |
113 | |
0,16 mm |