Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Zum Filtern feiner Partikel.
Marke: Fisherbrand™
6.37 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21753" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- Pure grade
- Made of cellulose fibers
- Alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content:0.06%
Application
- Used for liquids, fine particulates
- Used in essential, industrial oil
- Atmospheric analysis
- Beverage industry
- Food, chemical industry
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
50 sec. | |
100/Pk. | |
Qualitatives Filterpapier | |
110 mm |
Disc | |
5 to 8 um | |
113 | |
0.16 mm | |
110 mm |