Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Zum Filtern feiner Partikel.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12420kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11754193
  • 7.10 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 24-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reinheitsgrad
  • Aus Zellulosefasern
  • Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
  • Aschegehalt: 0.06 %
Anwendung
  • Verwendet für Flüssigkeiten, Feinstaub
  • Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
  • Atmosphärische Analyse
  • Getränkeindustrie
  • Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0.06 %
Zellulose
5 bis 8 μm
113
0,16 mm
125 mm
Flache Scheibe
5 bis 8 μm
Geeignet für die schnelle Filtration von Flüssigkeiten mit Feinpartikeln
100/Packung
125 mm