Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für qualitative Analysen, Klasse 113, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Zum Filtern feiner Partikel.
Marke: Fisherbrand™
29.41 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21753" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Reinheitsgrad
- Aus Zellulosefasern
- Alpha-Gehalt von nahezu 100 % gemäß genauen Normen
- Aschegehalt: 0.06 %
Anwendung
- Verwendet für Flüssigkeiten, Feinstaub
- Verwendet in wichtigen industriellen Ölen
- Atmosphärische Analyse
- Getränkeindustrie
- Lebensmittel-, chemische Industrie
Spezifikation
Aschegehalt: 0,06 % | |
Zellulose | |
5 bis 8 μm | |
113 | |
0,16 mm | |
125 mm |
Gefaltete Scheibe | |
5 bis 8 μm | |
Geeignet für die schnelle Filtration von Flüssigkeiten mit Feinpartikeln | |
100/Packung | |
125 mm |