Learn More
Poeppelmann™ GPN 320 Serie geriffelter LDPE-Verschlussstopfen, schwarz
Mit Rippen am Schüttler für einen sicheren Sitz auch bei unterschiedlichen Röhrchentoleranzen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 320 Endstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
Marke:  Poeppelmann™ 32000760000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10145634
  • 107.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Solides Design für erhöhte Anforderungen
  • Gemäß DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127th
Gerippter Verschlussstopfen
22 mm
76 mm
Für eine hohe Beladungskapazität
Name des Produkts
Poeppelmann™ GPN 320 Serie geriffelter LDPE-Verschlussstopfen, schwarz > Durchmesser: 76 mm; Höhe: 22 mm