Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Zur schnellen und genauen Bestimmung von Mikroorganismen anhand echter biologischer Organismen, die auf frischen, angereicherten mikrobiologischen Kulturmedien wachsen.
Marke:  Thermo Scientific™ R4715220
988.00 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12966027
  • 1040.00 € / 10 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ wird als Film konservierter Mikroorganismen auf der Innenseite der Verschlusskappe einer Kunststoffampulle geliefert und ist bereit für die Rehydrierung und den Einsatz in der Qualitätskontrolle.
  • Keine serielle Verdünnung erforderlich
  • Zur Abgabe <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • Bereit zur Rehydrierung
  • Für den Einsatz bei Qualitätskontrollverfahren
Enthält:
10 Ampullen mit konservierten Organismen und 10 Rehydrierungsampullen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25416TM*
Quanti-Cult Plus
Gramnegative Stäbchen
100 Tests/Kit
UCB 717 [717-ICPB 25, Ballard 717, CCUG 12691, CCUG 13226, CFBP 2227, CIP 80.24, DSM 7288, HAMBI 1976, ICMP 5796, IFO 14074, JCM 5964, LMG 1222, NCCB 76047, NCPPB 2993, NCTC 10743, NRRL B-14810]
Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™
Qualitätskontrollorganismus
Quantitative Qualitätskontrolle
100 Tests/Kit
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer247356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog NumberR4715220
Chargennummer167295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberR4715220
Chargennummer120865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2024 Catalog NumberR4715220
Chargennummer117485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog NumberR4715220
Chargennummer773868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2024 Catalog NumberR4715220
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cepacia ATCC™ 25416™ > Quanti-Cult Plus; B. cepacia ATCC 25416; 100 Tests/Kit
*Das ATCC Licensed Derivative Logo, die ATCC Licensed Derivative Wortmarke und die ATCC Katalognummern sind Warenzeichen von ATCC™ und werden unter Lizenz verwendet.