Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm-C18-Säulen
Die robusten Mehrzweck-Säulen eignen sich besonders gut für Labore im Bereich der Qualitätssicherung und -kontrolle und für Anwendungen, bei denen Reproduzierbarkeit sowie eine lange Lebensdauer der Säulen erforderlich sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 28103-074630
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10587660
  • 839.18 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basendeaktivierung mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Außergewöhnlich gute Wiederholbarkeit
  • Kostengünstige Allzwecksäulen
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
70 mm
3 μm
130 Å
60 °C
C18
11%
Ja
4.6 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
170 m²/g
Gehäuse L1
kugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS 3 μm-C18-Säulen > Partikelgröße:3 μm; 70 x 4,6 mm (L x ID)