Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11399143
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
100 ml
150 ml
250 ml
Verschlussmaterial:
Metall
Polyethylen
Beschriftung:
Bedruckt
Glatt
Ohne Beschriftung
Anzahl pro Karton:
120/Karton
200/Karton
300/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
120 Stück
200 Stück
300 Stück
50 Stück
Product Code. 11399143
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 165C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Eigenschaften:
  • Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • 125AM, 125BM und 125CM-Produkt zertifiziert, 95 kPa-konform, erwiesene Eignung für Probentransport
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht erhältlich in Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Behälter
Closure Included Ja
Material Polystyrol
Form Zylindrisch
Sterilität Nicht steril
Kapazität (metrisch) 150 ml
Zertifizierung/Konformität Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D.
Verschlussmaterial Metall
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Höhe (metrisch) 108 mm
Beschriftung Glatt
Anzahl pro Karton 120/Karton