Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Mischbeutel aus Polyethylen
Universalbeutel für homogene Suspension
Marke: Corning™ SM2-01
396.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für Suspensionsprobenahme mit Pipetten
- Mit Vliesfilter für höhere Filtrationsleistung
- Mit Chargennummer auf jedem Filterbeutel
- Steril 10–3
Bestellinformation
Verwenden Sie zum Verschließen von Beuteln zwischen Probenvorbereitungsschritten eine Beutelklemme, Kat.-Nr. 07-201-979.
Spezifikation
Ohne Filter | |
Naturfarben | |
Steril | |
500 Stück/Packung | |
300 mm |
400 ml | |
Polyethylen | |
2500 Stück/Karton | |
50/Packung | |
180 mm |