Learn More
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten
Hervorragende, besonders spitze Mikropipetten, die kurz, glatt und leicht sind. Socorex™ Acura™ Manual XS Mikropipetten sind ergonomisch gestaltet und optimal für Forschungslabore.
Marke:  Socorex™ 826.0020
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11982431
  • 352.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimiertes Form-/Größenverhältnis für einfacheres Arbeiten mit Mikroröhrchen.
  • Geringeres Gewicht – leichter als führende Marken.
  • Die einzigartige patentierte Socorex™ Lippendichtung reduziert die Aktivierungskräfte und ermöglcht extrem sanftes Pipettieren.
  • Einstellbarer Spitzenabwurf.
  • Komplett montiert autoklavierbar.
  • Unübertroffene Messleistung.
Spezifikation
Spezifikation
<±2.5 % -<±1.0 %
Acura™ XS Handbuch
Acura™ XS
2 bis 20 μl
Je 1
Autoklavierbar
1
Mikropipette
<1.7 % -<0.5 %
36 Monate
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Socorex™ Acura™ Manuelle XS-Mikropipetten >