Learn More
Corning™ Gosselin™ steriles Besteck
Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel. Mit einem sterilen Gosselin™ Besteck können Sie Primärproben bei nur geringer Gefahr einer Kreuzkontamination verarbeiten.
Marke: Corning™ CUIG-01
Beschreibung
- Einzeln verpackt
- Jeder Beutel rückverfolgbar
- Steriles 10-3
- -Polystyrol
- Steril
Spezifikation
Löffel | |
Weiß | |
150 mm | |
S | |
0,27 oz. |
Polystyrol | |
5,9 in. | |
1000 Karton | |
Steril | |
8 mL |
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ steriles Besteck > 1/Beutel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur