Learn More
Copan Diagnostics L-förmige Zellspatel
Artikelnummer. 11726548
Click to view available options
Menge:
1/Aufreißpackung; 500 Verteiler/Karton
5/Aufreißpackung; 1000 Verteiler/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11726548
Marke: Copan Diagnostics 174CS01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
L-förmige Verteiler
L-förmige Zellverteiler aus Kunststoff
  • Zur Ausbreitung von flüssigen Proben
  • Der Fuß des Verteilers hat eine völlig glatte, abgerundete Oberfläche und ist frei von rauen Kanten und Unebenheiten im Kunststoff
  • Sogar zur gleichmäßigen Verteilung flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ohne das Medium zu zerlegen oder zu zerschneiden
  • Erhältlich in zwei sterilen Aufreißpackungsgrößen mit fünf oder zehn Verteilern pro Packung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturplatten
Menge 1/Aufreißpackung; 500 Verteiler/Karton
Form L-förmig
Material Kunststoff
Produkttyp 1/Aufreißverpackung; 500 Spatel/Box
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur gleichmäßigen Verteilung flüssiger Proben auf der Oberfläche von Agarplatten ohne das Medium zu zerlegen oder zu zerschneiden