Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-3.5 ml-Reagenzgläser sind entweder aus Polystyrol oder aus Polypropylen gefertigt.
Marke:  Gosselin™ TL75-01
66.41 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11769402
  • 99.28 € / 3000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung im Labor
  • Alle Röhrchen sind mit der CE- und IVD-Kennzeichnung versehen
  • Mit oder ohne Verschluss erhältlich
  • Mit Automatisierungssystemen kompatibel
  • Steril oder nicht steril erhältlich (Sterilität durch Elektronenstrahlbehandlung bei 10 kGy)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, IVD, EG N°1935/2004
3,5 mL
Anwendungen in Medizin, Milchwirtschaft, Umwelt, Industrie, Mikrobiologie
3000 Karton
Unsteril
Nicht enthalten
Naturfarben
Polystyrol
500/Beutel
Nein
11,8 mm
Rundboden-Röhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ 3.5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden > Unsteril; Polystyrol; ohne Verschluss