Learn More
Glycerin, 99+ %, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical Artikelnummer.: 12656707
Glycerin, 99+ %, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12656707
1 L, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 12656707
Marke: Fisher Chemical G/0650/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C3H8O3, CAS-Nummer 56-81-5, Glycerin, Propanetriol, Glycylalkohol, Glycerin, 1,2,3-Trihydroxypropan, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxypropan, Osmoglyn, Glycerin, 1 l, 290 Grad C, CHEBI:17754, Nicht bestimmt, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, Propan-1,2,3-Triol, 18 Grad C, 4722
C3H8O3, CAS-Nummer-56-81-5, Glycerin, Propanetriol, Glycylalkohol, Glycerin, 1,2,3-Trihydroxypropan, Glycerin, 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxypropan, Osmoglyn, Glycerin, 1 l, 290 Grad C, CHEBI:17754, Nicht bestimmt, 92,09 g/mol, PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N, Propan-1,2,3-Triol, 18 Grad C, 4722
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-81-5
Summenformel C3H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
MDL-Nummer MFCD00004722
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglynMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Spezifikation
Schmelzpunkt 18 °C
pH 5
Siedepunkt 290°C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Menge 1 L
Dampfdichte 3.17
Formelmasse 92.09g/mol
Dampfdruck 0.003mbar 50
Physikalische Form Besonders viskose Flüssigkeit
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycerin, 99+ %, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical >