Learn More
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10048291
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10048291
2.5 l, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffflasche
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 10048291
Marke: Fisher Chemical E/0600DF/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Ethanol 99 %+, absolut, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-17-5
Summenformel C2H6O
MDL-Nummer 3568
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylalkohol, Alkohol, Getreidealkohol, Ethylhydroxid, Ethylhydrat, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
IUPAC-Name Ethanol
SMILES CCO
Spezifikation
Schmelzpunkt -114 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 78 °C
Menge 2.5 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 59 hPa bei 20 °C
Viskosität 1.2 mPa*s bei 20 °C
Molekulargewicht (g/mol) 46.069
Formelmasse 46.07 mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog NumberE/0600/17,E/0600/08,E/0600DF/17,E/0600DF/25,E/0600DF/15,E/0600DF/17Z,E/0600DF/P25,E/0600DF/F21,E/0600DF/21,E/0600/PC17,E/0600DF/C17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethanol 99+%, absolute
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol 99 %+, absolut, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical >