Learn More
Hanna Instruments™ Glasküvetten-Sets für Checker HC-Kolorimeter und Tischphotometer
Ersatzküvetten aus optisch klarem Glas, die mit den Checker HC-Kolorimetern und den Photometern und Trübungsmessern der HI 83-Serie geliefert werden.
Marke:  Hanna Instruments™ HI731321
Artikelnummer. 10751571
  • 59.45 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Photometern und Trübungsmessgeräten der HI83-Serie
  • Ersatz-Glasküvetten, die mit den HI7XX Checker HC Kolorimetern und den HI832XX Tischphotometern verwendet werden
  • Jede Küvette verfügt über eine 10 ml-Füllstandsmarkierung, um das entsprechende Volumen zu messen
  • Indexmarkierung für korrekte Ausrichtung im Photometer
  • 10 ml-Füllstandsmarkierung zum Hinzufügen des richtigen Volumens
  • Aus optisch klarem Glas
Spezifikation
Spezifikation
Photometer und Turbidimeter der Serie HI 83
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Glasküvetten-Sets für Checker HC-Kolorimeter und Tischphotometer > Küvettensatz