Learn More
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
Marke:  Fisherbrand™ FB51744
82.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11502792
  • 141.44 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO 4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
  • Aus Borosilikatglas
  • ISO 4800-zertifiziert
  • Lieferung mit einem Glas- und Kunststoffstopfen
  • Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
ISO 4800
PTFE
29/32
Borosilikatglas
1/Packung
Glas, Kunststoff
Trenntrichter
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    13
    Minuten
    5
    Sekunden
    4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn > Kapazität: 1000 ml