Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas, Klasse A
Artikelnummer. 12952310 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 12952310
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Messzylinder Klasse A aus Glas zur präzisen Messung von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Messzylinder Klasse A aus Borosilikatglas bieten eine Skala in blauer Keramikfarbe und einen Sechskantfuß.
Messen Sie Flüssigkeiten mit präzisen Messzylindern der Glasklasse A. Fisherbrand™ Borosilikatflaschen der Klasse A mit Graduierung haben eine blaue Keramikskala und einen sechseckigen Sockel.
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduierungen aus blauer Keramik
  • Sechseckige Grundfläche
  • Individueller Nachbestellungscode für jeden Artikel
  • Herunterladbares Chargenzertifikat über die Normerfüllung 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Class Klasse A
Typ Graduated Cylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 5 ml
Enthält Konformitätszertifikat
Umfang Blaue Keramik
Graduierungen 0.1 ml